Learn More
Ammonia solution 0.1mol/L, Fisher Chemical™
Código de producto. 12900754 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12900754 1000 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 12900754 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor SOL106100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonia solution
Envase Frasco
CAS 7664-41-7
Fórmula molecular H3N
Número MDL MFCD00011418
Clave InChI QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES N
Nombre IUPAC amoníaco
Peso molecular (g/mol) 17.03
PubChem CID 222
Cantidad 1000 mL
ChEBI CHEBI:16134
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1mol/L
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonia 1M Volumetric Solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.