Learn More
Hanna Instruments™ Reactivo de rango medio de amoníaco
Código de producto. 11743263
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100/Paq.
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11743263 100/Paq. 100 PCS
1 options
Código de producto. 11743263 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI9371501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.02€
    88.31€ / paquete de 100
    Ahorro 43.71€
    33% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Especificaciones
Tipo de muestra Reactivo de amoníaco
Tipo Reactivo de rango medio de amoníaco
Indicaciones Reactivos para la determinación colorimétrica de amoníaco
Cantidad 100/Paq.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonia MR Reagent
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercury(II) iodide,Sodium hydroxide