Learn More
Hanna Instruments™ Fotómetro portátil de intervalo medio de amoníaco
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Fotómetro portátil de intervalo medio |
| Exactitud | ±0,05 mg/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Amoníaco |
| Altura (métrico) | 69 mm |
| Longitud (métrico) | 192 mm |
| Fuente de luz | Diodo electroluminiscente |
| temp | De 0 a 9,99 mg/l |
| Resolución | 0,01 mg/l |
| Peso (métrico) | 0,36 kg |
| Anchura (métrico) | 104 mm |