Learn More
Amoniaco, 7 M en metanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15413917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
1000 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15413917 100 mL 100 ml
15423917 1000 mL 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15413917 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30382.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00€
    101.65€ / 100 ml
    Ahorro 16.35€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7664-41-7 | H3N | 17.03 g/mol
Microwave-assisted synthesis of HX salts of primary amines from their corresponding halides and 7 M ammonia in methanol provides practical high yield access to even volatile primary amines for parallel synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-41-7
Fórmula molecular H3N
Peso molecular (g/mol) 17.03
Número MDL MFCD00011418
Clave InChI QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
PubChem CID 222
ChEBI CHEBI:16134
Nombre IUPAC azano
SMILES N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonia
Concentración 7M in methanol
Densidad 0.779
Fórmula lineal NH3
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación 14°C (57°F)
Número UN UN3286
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,492
Información de solubilidad Fully misicible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 17.03
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonia, 7M in methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, ammonia