Learn More
Solución de amoniaco, 0,5 M en 1,4-dioxano, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10501892 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10501892 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
10127253 1 L Frasco de vidrio AcroSeal™ 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10501892 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 368381000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00€
    101.65€ / 100 ml
    Ahorro 20.35€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7664-41-7 | H3N | 17.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonia
Color Incolora
Nombre de nota 0.5M solution in 1, 4-dioxane
CAS 7664-41-7, 123-91-1
Concentración 0.4 to 0.6M
Densidad 1.0230g/mL
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 1.023
Fórmula molecular H3N
Fórmula lineal NH3
Número MDL MFCD00011418
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación 11°C
Fieser 05,15
Índice Merck 15, 488
Forma física Líquido
Sinónimo ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Clave InChI QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES N
Nombre IUPAC amoníaco
Peso molecular (g/mol) 17.03
PubChem CID 222
ChEBI CHEBI:16134
Formula Weight (peso de la fórmula) 17.03
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonia, 0.5M solution in 1,4-dioxane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P264-Lavarse la cara, manos y toda la piel expuesta, concienzudamente tras la manipulación.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Dioxane, Ammonia