Learn More
Solución de amoniaco, 0,5 M en 1,4-dioxano, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10127253 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10127253 1 L Frasco de vidrio AcroSeal™ 1 LT
10501892 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10127253 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 368380010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7664-41-7 | H3N | 17.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonia
Color Incolora
Nombre de nota 0.5M solution in 1, 4-dioxane
CAS 7664-41-7, 123-91-1
Fórmula molecular H3N
Fórmula lineal NH3
Número MDL MFCD00011418
Concentración 0.4 to 0.6M
Fieser 05,15
Densidad 1.0230g/mL
Índice Merck 15, 488
Sinónimo ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Clave InChI QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES N
Nombre IUPAC azano
Peso molecular (g/mol) 17.03
PubChem CID 222
ChEBI CHEBI:16134
Formula Weight (peso de la fórmula) 17.03
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 1.023
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 11°C
Forma física Líquido