Learn More
Ammeline, CVR
Código de producto. 30338845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30338845 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30338845 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA63366050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Diamino-2-hydroxy-1,3,5-triazine
CAS 645-92-1
Fórmula molecular C3 H5 N5 O
Cantidad 50 mg
Sinónimo Ammeline (6CI), s-Triazin-2(1H)-one, 4,6-diamino- (7CI), s-Triazin-2-ol, 4,6-diamino- (8CI), 4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2(1H)-one, 2,4-Diamino-1,3,5-triazin-6-one, 2,4-Diamino-6-hydroxy-1,3,5-triazine, 2,4-Diamino-6-hydroxy-s-triazine, 2-Hydroxy-4,6-diamino-s-triazine, 2-Hydroxydesethyldesisopropylatrazine, 4,6-Diamino-2-hydroxy-s-triazine, Ammelin, Deethyldeisopropylhydroxyyatrazine, GS 11791, NSC 9778, s-Diaminohydroxytriazine
Fórmula InChI InChI=1S/C3H5N5O/c4-1-6-2(5)8-3(9)7-1/h(H5,4,5,6,7,8,9)
SMILES Nc1nc(N)nc(O)n1
Nombre IUPAC 4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-ol
Peso molecular (g/mol) 127.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.0494