Learn More
Ammelina-13C3 Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30134110
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134110 5 mg 5 miligramos
30005406 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134110 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6336625MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1794936-94-9
Fórmula molecular 13C3 H5 N5 O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 166.54
Sinónimo 4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2(1H)-one-13C3 Hydrochloride, 2,4-Diamino-6-hydroxy-1,3,5-triazine-13C3 Hydrochloride, 2,4-Diamino-6-hydroxy-s-triazine-13C3 Hydrochloride, 2-Hydroxy-4,6-diamino-s-triazine-13C3 Hydrochloride, Ammelin-13C3 Hydrochloride, Deethyldeisopropylhydroxyyatrazine-13C3 Hydrochloride, GS 11791-13C3 Hydrochloride, NSC 9778-13C3 Hydrochlorides, Diaminohydroxytriazine-13C3 Hydrochloride
Nombre IUPAC 2,6-diamino-(2,4,6-^{13}C_{3})1H-1,3,5-triazin-4-uno; Cloruro
SMILES Cl.N[13C]1=N[13C](=O)N=[13C](N)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammeline-13C3 Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H5N5O.ClH/c4-1-6-2(5)8-3(9)7-1;/h(H5,4,5,6,7,8,9);1H/i1+1,2+1,3+1;
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.036
Porcentaje de pureza >95%