Learn More
Ammelide, TRC
Código de producto. 30180066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180066 100 mg 100 miligramos
30180321 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180066 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA633650100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 645-93-2
Fórmula molecular C3 H4 N4 O2
Peso molecular (g/mol) 128.09
Sinónimo Ammelide (6CI), s-Triazine-2,4(1H,3H)-dione, 6-amino- (8CI), s-Triazine-2,4(1H,3H)-dione, dihydro-6-imino- (7CI), 6-Amino-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dione, 2-Amino-1,3,5-triazine-4,6-dione, 2-Amino-4,6-dihydroxy-s-triazine, Ammelid, GS 35713, Melanurenic acid, NSC 8146, s-Dihydroxyaminotriazine
Nombre IUPAC 6-amino-1,3,5-triazina-2,4-diol
SMILES Nc1nc(O)nc(O)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammelide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4N4O2/c4-1-5-2(8)7-3(9)6-1/h(H4,4,5,6,7,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.0334
Porcentaje de pureza >95%