Learn More
Amelida, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammelide |
| CAS | 645-93-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Ammelide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C3 H4 N4 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Ammelide (6CI), s-Triazine-2,4(1H,3H)-dione, 6-amino- (8CI), s-Triazine-2,4(1H,3H)-dione, dihydro-6-imino- (7CI), 6-Amino-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dione, 2-Amino-1,3,5-triazine-4,6-dione, 2-Amino-4,6-dihydroxy-s-triazine, Ammelid, GS 35713, Melanurenic acid, NSC 8146, s-Dihydroxyaminotriazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H4N4O2/c4-1-5-2(8)7-3(9)6-1/h(H4,4,5,6,7,8,9) |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | Nc1nc(O)nc(O)n1 |
| Mostrar más |