Learn More
Ammelida -13C3, TRC
Código de producto. 30138280
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138280 5 mg 5 miligramos
30010010 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138280 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6336525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1173021-81-2
Fórmula molecular 13C3 H4 N4 O2
Peso molecular (g/mol) 131.07
Sinónimo 6-Amino-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dione-13C3, 2-Amino-1,3,5-triazine-4,6-dione-13C3, 2-Amino-4,6-dihydroxy-s-triazine-13C3, Ammelid-13C3, GS 35713-13C3, Melanurenic Acid-13C3, NSC 8146-13C3, s-Dihydroxyaminotriazine-13C3;
Nombre IUPAC 6-amino-(2,4,6-13C3)1,3,5-triazina-2,4-diol
SMILES N[13c]1n[13c](O)n[13c](O)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammelide ring-13C3
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4N4O2/c4-1-5-2(8)7-3(9)6-1/h(H4,4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.043
Porcentaje de pureza >95%