Learn More
Amlodipina, TRC
Código de producto. 18074010
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18074010 1 g 1 g
18043920 100 mg 100 miligramos
17919829 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18074010 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6334951G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88150-42-9
Fórmula molecular C20 H25 Cl N2 O5
Peso molecular (g/mol) 408.88
Sinónimo 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-3,5-Pyridinedicarboxylic acid 3-ethyl 5-methyl ester, (R,S)-Amlodipine, 2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-3-(ethoxycarbonyl)-5-(methoxycarbonyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine, Amlodipine, Pelmec, Racemic Amlodipine
Nombre IUPAC 3-O-etil 5-O-metil 2-(2-aminoetoximetil)-4-(2-clorofenilo)-6-metil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(COCCN)NC(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amlodipine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25ClN2O5/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21/h5-8,17,23H,4,9-11,22H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.1452
Porcentaje de pureza >95%