Learn More
Amlodipina, TRC
Código de producto. 18043920
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18043920 100 mg 100 miligramos
17919829 10 mg 10 miligramos
18074010 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18043920 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA633495100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88150-42-9
Fórmula molecular C20 H25 Cl N2 O5
Peso molecular (g/mol) 408.88
Sinónimo 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-3,5-Pyridinedicarboxylic acid 3-ethyl 5-methyl ester, (R,S)-Amlodipine, 2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-3-(ethoxycarbonyl)-5-(methoxycarbonyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine, Amlodipine, Pelmec, Racemic Amlodipine
Nombre IUPAC 3-O-etil 5-O-metil 2-(2-aminoetoximetil)-4-(2-clorofenilo)-6-metil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(COCCN)NC(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amlodipine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25ClN2O5/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21/h5-8,17,23H,4,9-11,22H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.1452
Porcentaje de pureza >95%