Learn More
Amlodipina N-Lactósido (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 17955005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17955005 10 mg 10 miligramos
17924195 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17955005 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA63352010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2173291-00-2
Fórmula molecular C32 H45 Cl N2 O15
Peso molecular (g/mol) 733.16
Sinónimo Amlodipine N-Lactoside (Mixture of Diastereomers)
Nombre IUPAC O3-etil O5-metil 4-(2-clorofenilo)-2-[2-[[(3R,4R,5S,6R)-3,4-dihidroxi-6-(hidroximetil)-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)tetrahidropiran-2-il]oxi-tetrahidropiran-2-il]etoximetil]-6-metil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato
SMILES C(OCC)(=O)C=1C(C(C(OC)=O)=C(C)NC1COCCNC2O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@H]2O)C4=C(Cl)C=CC=C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amlodipine N-Lactoside (mixture of diastereomers)
Nombres de analitos o componentes Amlodipine N-Lactoside (mixture of diastereomers)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChi=1S/C32H45ClN2O15/c1-4-47-31(44)22-17(35-14(2)20(30(43)45-3)21(22)15-7-5-6-8-16(15)33)13-46-10-9-34-29-26(41)25(40)28(19(12-37)48-29)50-32-27(42)24(39)23(38)18(11-36)49-32/h5-8,18-19,21,23-29,32,34-42H,4,9-13H2,1-3H3/t18-,19-,21?,23+,24+,25-,26-,27-,28-,29?,32+/m1/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 732.25