Learn More
Amlodipino, Mikromol™
Código de producto. 18054000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18054000 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18054000 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0383.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Amlodipino
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amlodipine
CAS 88150-42-9
Nombres de analitos o componentes Amlodipine
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C20 H25 Cl N2 O5
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-3-ethoxycarbonyl-5-methoxycarbonyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine, (R,S)-Amlodipine, Amlopres, Intervask, Pelmec, UK-48340, 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-3,5-Pyridinedicarboxylic acid 3-ethyl 5-methyl ester, 2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-3-(ethoxycarbonyl)-5-(methoxycarbonyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine, Amlodipine, Racemic Amlodipine
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25ClN2O5/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21/h5-8,17,23H,4,9-11,22H2,1-3H3
SMILES CCOC(=O)C1=C(COCCN)NC(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)C
Nombre IUPAC 2-(2-aminoetoximetil)-4-(2-clorofenil)-6-metil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de 3-O-etilo y 5-O-metilo
Peso molecular (g/mol) 408.88
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 408,1452 g/mol