Learn More
Amlodipine, MedChemExpress
Código de producto. 16492129
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16492129 1 g 1 g
16400878 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16492129 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0317
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Amlodipine, an antianginal agent and an orally active dihydropyridine calcium channel blocker, works by blocking the voltage-dependent L-type calcium channels, thereby inhibiting the initial influx of calcium. Amlodipine can be used for the research of high blood pressure and cancer.
Amlodipine, an antianginal agent and an orally active dihydropyridine calcium channel blocker, works by blocking the voltage-dependent L-type calcium channels, thereby inhibiting the initial influx of calcium. Amlodipine can be used for the research of high blood pressure and cancer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amlodipine
CAS 88150-42-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H25ClN2O5
Cantidad 1 g
Información de solubilidad DMSO : 31.25 mg/mL (76.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(COCCN)NC(C)=C(C(OC)=O)C1C2=CC=CC=C2Cl)OCC
Peso molecular (g/mol) 408.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.88
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation