Learn More
Amlodipine maleate, MedChemExpress
Código de producto. 16410878
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16410878 5 g 5 g
16402139 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16410878 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0317A
MedChemExpress Amlodipine maleate is a dihydropyridine calcium channel blocker, acts as an orally active antianginal agent. Amlodipine maleate blocks the voltage-dependent L-type calcium channels, thereby inhibiting the initial influx of calcium. Amlodipine maleate can be used for the research of high blood pressure and cancer.
Amlodipine maleate is a dihydropyridine calcium channel blocker, acts as an orally active antianginal agent. Amlodipine maleate blocks the voltage-dependent L-type calcium channels, thereby inhibiting the initial influx of calcium. Amlodipine maleate can be used for the research of high blood pressure and cancer.
Spécification
Nombre del producto químico o material Amlodipine maleate
CAS 88150-47-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H29ClN2O9
Cantidad 5 g
Información de solubilidad DMSO : 120 mg/mL (228.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(COCCN)NC(C)=C(C(OC)=O)C1C2=CC=CC=C2Cl)OCC.OC(/C=C\C(O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 524.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 524.95
Porcentaje de pureza 99.85%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.