Learn More
Aducto de maleato de amlodipino, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amlodipine aspartate |
| CAS | 400602-35-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C24 H29 Cl N2 O9 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-(2-Chlorophenyl)-2-[[2-[(1,2-dicarboxyethyl)amino]ethoxy]methyl]-1,4-dihydro-6-methyl-3,5-Pyridinedicarboxylic Acid 3-Ethyl 5-Methyl Ester, Amlodipine aspartate, L-Aspartate amlodipine, Amlodipine Aspartic Acid Impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H29ClN2O9/c1-4-36-24(33)21-17(12-35-10-9-26-16(22(30)31)11-18(28)29)27-13(2)19(23(32)34-3)20(21)14-7-5-6-8-15(14)25/h5-8,16,20,26-27H,4,9-12H2,1-3H3,(H,28,29)(H,30,31) |
| SMILES | O=C(OC)C1=C(NC(=C(C(=O)OCC)C1C=2C=CC=CC2Cl)COCCNC(C(=O)O)CC(=O)O)C |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[2-[[4-(2-clorofenil)-3-etoxicarbonil-5-metoxicarbonil-6-metil-1,4-dihidropiridin-2-il]metoxi]etilamino]butanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 524.95 |
| Mostrar más |