Learn More
Impureza E de amlodipino, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amlodipine Impurity E |
| CAS | 721958-75-4 |
| Fórmula molecular | C48H52Cl2N4O12 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2,2'-[1,2-Phenylenebis(carbonylimino-2,1-ethanediyloxymethylene)]bis[4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-3,5-Pyridinedicarboxylic Acid 3,3'-Diethyl 5,5'-dimethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C48H52Cl2N4O12/c1-7-65-47(59)41-35(53-27(3)37(45(57)61-5)39(41)31-17-11-13-19-33(31)49)25-63-23-21-51-43(55)29-15-9-10-16-30(29)44(56)52-22-24-64-26-36-42(48(60)66-8-2)40(32-18-12-14-20-34(32)50)38(28(4)54-36)46(58)62-6/h9-20,39-40,53-54H,7-8,21-26H2,1-6H3,(H,51,55)(H,52,56) |
| SMILES | O=C(C(C(C(C=CC=C1)=C1Cl)C(C(OC)=O)=C(C)N2)=C2COCCNC(C(C=CC=C3)=C3C(NCCOCC(NC(C)=C(C(OC)=O)C4C(C=CC=C5)=C5Cl)=C4C(OCC)=O)=O)=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 5-dietil 3-dimetil 6,6'-((((ftaloilbis(azanediil))bis(etano-2,1-diil))bis(oxi))bis(metileno))bis(4-(2-clorofenil)-2-metil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato) |
| Peso molecular (g/mol) | 947.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 946.3 |