Learn More
Impureza G de amlodipino EP (compuesto C relacionado con amlodipino), Mikromol™
Descripción
Impureza G de amlodipino EP (compuesto C relacionado con el amlodipino)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | dimethyl 4-(2-chlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| CAS | 43067-01-2 |
| Nombres de analitos o componentes | dimethyl 4-(2-chlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H18 Cl N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Dimethyl 4-(2-Chlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Amlodipine Besilate Imp. G (EP), Amlodipine Imp. G (EP), Amlodipine USP Related Compound C, Amlodipine USP RC C, Dimethyl 4-(2-Chlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Amlodipine Related Compound C, Amlodipine Besilate Impurity G, Amlodipine Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H18ClNO4/c1-9-13(16(20)22-3)15(11-7-5-6-8-12(11)18)14(10(2)19-9)17(21)23-4/h5-8,15,19H,1-4H3 |
| SMILES | COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)C |
| Nombre IUPAC | 4-(2-clorofenil)-2,6-dimetil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de dimetilo |
| Mostrar más |