Learn More
Amlodipino EP Impureza B, Mikromol™
Código de producto. 30460453
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460453 4 x 25 mg 100 miligramos
17960676 25 mg 25 miligramos
17900866 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30460453 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0383.0200254AMP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Amlodipino EP Impureza B, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-ethyl 5-methyl (4RS)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-2-[(2-[(2-(methylcarbamoyl)benzoyl)amino]ethoxy)methyl]-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
CAS 721958-72-1
Nombres de analitos o componentes 3-ethyl 5-methyl (4RS)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-2-[(2-[(2-(methylcarbamoyl)benzoyl)amino]ethoxy)methyl]-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C29 H32 Cl N3 O7
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 3-Ethyl 5-Methyl (4RS)-4-(2-Chlorophenyl)-6-methyl-2-[[2-[[2-(methylcarbamoyl)benzoyl]amino]ethoxy]methyl]-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Amlodipine Besilate Imp. B (EP), Amlodipine Imp. B (EP), 3-Ethyl 5-Methyl (4RS)-4-(2-Chlorophenyl)-6-methyl-2-[[2-[[2-(methylcarbamoyl)benzoyl]amino]ethoxy]methyl]-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Amlodipine Related Compound B, Amlodipine Besilate Impurity B, Amlodipine Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C29H32ClN3O7/c1-5-40-29(37)25-22(16-39-15-14-32-27(35)19-11-7-6-10-18(19)26(34)31-3)33-17(2)23(28(36)38-4)24(25)20-12-8-9-13-21(20)30/h6-13,24,33H,5,14-16H2,1-4H3,(H,31,34)(H,32,35)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CCOC(=O)C1=C(COCCNC(=O)c2ccccc2C(=O)NC)NC(=C(C1c3ccccc3Cl)C(=O)OC)C
Nombre IUPAC 5-O-etilo 3-O-metil 4-(2-clorofenil)-2-metil-6-[2-[[2-(metilcarbamoil)benzoil]amino]etoximetil]-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato
Peso molecular (g/mol) 570.03
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 569,1929 g/mol