Learn More
Éster de amlodipina dimetil, TRC
Código de producto. 30010102
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010102 50 mg 50 miligramos
30005971 25 mg 25 miligramos
30010079 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010102 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA63356050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140171-66-0
Fórmula molecular C19 H23 Cl N2 O5
Peso molecular (g/mol) 394.85
Sinónimo Dimethyl (4RS)-2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Amlodipine Besilate Imp. F (EP), 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-, 3,5-dimethyl ester, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-, dimethyl ester (9CI), 3,5-Dimethyl 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-3,5-pyridinedicarboxylate, 2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylic acid dimethyl ester, Amlodipine dimethyl ester, Dimethyl 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Nombre IUPAC dimetilo 2-(2-aminoetoximetil)-4-(2-clorofenil)-6-metil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato
SMILES COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)COCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl (4RS)-2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23ClN2O5/c1-11-15(18(23)25-2)16(12-6-4-5-7-13(12)20)17(19(24)26-3)14(22-11)10-27-9-8-21/h4-7,16,22H,8-10,21H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.1295
Porcentaje de pureza >95%