Learn More
Maleato de éster dietílico de amlodipino, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amlodipine Diethyl Ester Maleate |
| CAS | 400024-12-6 |
| Fórmula molecular | C21 H27 Cl N2 O5 . C4 H4 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Diethyl 2-((2-Aminoethoxy)methyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate Maleate, 2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Diethyl Ester (2Z)-2-Butenedioate (1:1) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H27ClN2O5.C4H4O4/c1-4-28-20(25)17-13(3)24-16(12-27-11-10-23)19(21(26)29-5-2)18(17)14-8-6-7-9-15(14)22;5-3(6)1-2-4(7)8/h6-9,18,24H,4-5,10-12,23H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OCC)COCCN.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (Z)-but-2-enedioico; 2-(2-aminoetoximetil)-4-(2-clorofenil)-6-metil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 538.975 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 538.172 |