Learn More
Sal de ácido maleico de amlodipino-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amlodipine-d4 Maleic Acid Salt |
| CAS | 1185246-15-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C24H25D4ClN2O9 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-3-ethoxycarbonyl-5-methoxycarbonyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-d4 Maleic Acid Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H25ClN2O5.C4H4O4/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8,17,23H,4,9-11,22H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/i9D2,10D2; |
| SMILES | NC([2H])([2H])C([2H])([2H])OCC1=C(C(OCC)=O)C(C2=CC=CC=C2Cl)C(C(OC)=O)=C(C)N1.O=C(O)/C=C\C(O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido (Z)-but-2-enedioico; 2-[(2-amino-1,1,2,2-tetradeuterioetoxi)metil]-4-(2-clorofenil)-6-metil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de 3-O-etilo y 5-O-metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 528.97 |
| Mostrar más |