Learn More
Besilato de Amlodipina, TRC
Código de producto. 17971935
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17971935 5 g 5 g
17942715 100 mg 100 miligramos
17952365 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17971935 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6335005G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111470-99-6
Fórmula molecular C20 H25 Cl N2 O5 . C6 H6 O3 S
Peso molecular (g/mol) 567.05
Sinónimo 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-, 3-ethyl 5-methyl ester, monobenzenesulfonate (9CI), Benzenesulfonic acid, compd. with 3-ethyl 5-methyl 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-3,5-pyridinedicarboxylate (1:1), (±)-3-Ethyl 5-methyl 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-3,5-pyridinedicarboxylate monobenzenesulfonate, (±)-Amlodipine besylate, AM Arya 5, Alkapress, Alopres, Amcard, Amdepin, Amdipin, Amilo, Amlodin, Amlodin OD, Amlodipine benzenesulfonate, Amlodipine benzenesulfonate salt, Amlodipine besylate, Amlodis, Amlogard, Amlopers 5, Amlopin, Amlor, Amlosyn, Amlovas, Antacal, Calchek, Cardilopin, Istin, Lowrac, Monopina, Myodura, Normodipine, Norvas, Norvasc, Norvask, Regcor, Tensivask, UK 48340-26, Vazkor
Nombre IUPAC ácido benzenosulfónico; 3-O-etil 5-O-metil 2-(2-aminoetoximetil)-4-(2-clorofenilo)-6-metil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(COCCN)NC(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)C.OS(=O)(=O)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amlodipine besilate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25ClN2O5.C6H6O3S/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h5-8,17,23H,4,9-11,22H2,1-3H3;1-5H,(H,7,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 566.149
Porcentaje de pureza >95%