Learn More
Amlodipine besylate, MedChemExpress
Código de producto. 16420878
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16420878 5 g 5 g
16412139 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16420878 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0317B
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
MedChemExpress Amlodipine besylate (Amlodipine benzenesulfonate), an antianginal agent and an orally active dihydropyridine calcium channel blocker, works by blocking the voltage-dependent L-type calcium channels, thereby inhibiting the initial influx of calcium. Amlodipine besylate can be used for the research of high blood pressure and cancer.
Amlodipine besylate (Amlodipine benzenesulfonate), an antianginal agent and an orally active dihydropyridine calcium channel blocker, works by blocking the voltage-dependent L-type calcium channels, thereby inhibiting the initial influx of calcium. Amlodipine besylate can be used for the research of high blood pressure and cancer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amlodipine besylate
CAS 111470-99-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H31ClN2O8S
Cantidad 5 g
Sinónimo Amlodipine benzenesulfonate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 45 mg/mL (79.36 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (1.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(COCCN)NC(C)=C(C(OC)=O)C1C2=CC=CC=C2Cl)OCC.O=S(C3=CC=CC=C3)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 567.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 567.05
Porcentaje de pureza 99.92%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation