Learn More
R&D Systems™ Amlodipine besylate
Código de producto. 18702684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18702684 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18702684 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 2571/50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. CaV1.x blocker
L-type calcium channel blocker that displays antihypertensive properties. Inhibits Ca2+-induced contractions in depolarized rat aorta (IC50 = 1.9 nM) and displays vasoprotective effects in cardiovascular disease. Inhibits proliferation of human vascular smooth muscle cells and epidermoid carcinoma A431 cells (IC50 = 25 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amlodipine besylate
CAS 111470-99-6
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C26H31ClN2O8S
Formula Weight (peso de la fórmula) 567.05
Pureza 98%
Peso molecular 567.05