Learn More
Besilato de amlodipino, Mikromol™
Descripción
Besilato de amlodipino
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amlodipine besilate |
| CAS | 111470-99-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Amlodipine besilate |
| Condiciones de envío | Bolsa de hielo (-20 °C) |
| Fórmula molecular | C20 H25 Cl N2 O5 . C6 H6 O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Amlodipine Besylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H25ClN2O5.C6H6O3S/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h5-8,17,23H,4,9-11,22H2,1-3H3;1-5H,(H,7,8,9) |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C(COCCN)NC(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)C.OS(=O)(=O)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | ácido bencenosulfónico; 2-(2-aminoetoximetil)-4-(2-clorofenil)-6-metil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de 3-O-etilo y 5-O-metilo |
| Mostrar más |