Learn More
Besilato de amlodipino, LoGiCal
Código de producto. 30459660
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30459660 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459660 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0383.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amlodipine besilate
CAS 111470-99-6
Nombres de analitos o componentes Amlodipine besilate
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C20 H25 Cl N2 O5 . C6 H6 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Amlodipine Besylate
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25ClN2O5.C6H6O3S/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h5-8,17,23H,4,9-11,22H2,1-3H3;1-5H,(H,7,8,9)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CCOC(=O)C1=C(COCCN)NC(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)C.OS(=O)(=O)c3ccccc3
Nombre IUPAC ácido bencenosulfónico; 2-(2-aminoetoximetil)-4-(2-clorofenil)-6-metil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de 3-O-etilo y 5-O-metilo
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 567.05
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 566,149 g/mol