Learn More
Amlodipine, 97+%, Thermo Scientific™
A calcium channel antagonist with potent antioxidant activity
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J62242.03
| Cantidad | 1g |
|---|
Ver más versiones de este producto
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in dimethyl sulfoxide, ethanol, water, dimethyl formamide, acetone, chloroform, ethyl acetate and methanol.
Notes
Incompatible with oxidizing agents.
| 88150-42-9 | |
| 408.88 | |
| HTIQEAQVCYTUBX-UHFFFAOYNA-N | |
| 2162 | |
| 3-ethyl 5-methyl 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| C20H25ClN2O5 | |
| MFCD00864687 | |
| amlodipine, norvasc, amlodis, amlodipino, amlodipinum, amlocard, coroval, lipinox, amlor, amlodipinum latin | |
| CHEBI:2668 | |
| CCOC(=O)C1=C(COCCN)NC(C)=C(C1C1=CC=CC=C1Cl)C(=O)OC |
Especificaciones
| Amlodipine | |
| C20H25ClN2O5 | |
| 1g | |
| 14,491 | |
| Soluble in dimethyl sulfoxide,ethanol,water,dimethyl formamide,acetone,chloroform,ethyl acetate and methanol. | |
| CCOC(=O)C1=C(COCCN)NC(C)=C(C1C1=CC=CC=C1Cl)C(=O)OC | |
| 408.88 | |
| CHEBI:2668 | |
| ≥97% |
| 88150-42-9 | |
| MFCD00864687 | |
| UN2811 | |
| amlodipine, norvasc, amlodis, amlodipino, amlodipinum, amlocard, coroval, lipinox, amlor, amlodipinum latin | |
| HTIQEAQVCYTUBX-UHFFFAOYNA-N | |
| 3-ethyl 5-methyl 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate | |
| 2162 | |
| 408.88 |
Seguridad y manipulación
- Amlodipine
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contain: Amlodipine