Learn More
Amlodipino 2-ftalimida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amlodipine 2-Phthalimide |
| CAS | 140171-49-9 |
| Fórmula molecular | C29H29ClN2O7 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-(2-Chlorophenyl)-2-[[2-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)ethoxy]methyl]-1,4-dihydro-6-methyl-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 3,5-Diethyl Ester, Diethyl 4-(2-Chlorophenyl)-2-((2-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)ethoxy)methyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H29ClN2O7/c1-4-38-28(35)23-17(3)31-22(25(29(36)39-5-2)24(23)20-12-8-9-13-21(20)30)16-37-15-14-32-26(33)18-10-6-7-11-19(18)27(32)34/h6-13,24,31H,4-5,14-16H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OCC)COCCN3C(=O)c4ccccc4C3=O |
| Nombre IUPAC | 4-(2-clorofenil)-2-[2-(1,3-dioxoisoindol-2-il)etoximetil]-6-metil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 553 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 552.1663 |