Learn More
Amlexanox, TRC
Código de producto. 30332438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30332438 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30332438 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA633410100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amlexanox
CAS 68302-57-8
Fórmula molecular C16 H14 N2 O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo Amlexanox - Bio-X TM
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14N2O4/c1-7(2)8-3-4-12-9(5-8)13(19)10-6-11(16(20)21)14(17)18-15(10)22-12/h3-7H,1-2H3,(H2,17,18)(H,20,21)
SMILES CC(C)c1ccc2Oc3nc(N)c(cc3C(=O)c2c1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-amino-5-oxo-7-propan-2-ilcromeno[2,3-b]piridina-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 298.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.0954