Learn More
Amlexanox, MedChemExpress
Código de producto. 16478426
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16478426 100 mg 100 miligramos
16464457 50 mg 50 miligramos
16428588 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16478426 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0713
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
MedChemExpress Amlexanox (AA673; Amoxanox; CHX3673) is a specific inhibitor of IKKε and TBK1, and inhibits the IKKε and TBK1 activity determined by MBP phosphorylation with an IC50 of approximately 1-2 μM.
Amlexanox (AA673
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amlexanox
CAS 68302-57-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H14N2O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo AA673 Amoxanox CHX3673
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (335.24 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=C(N)N=C2C(C(C3=CC(C(C)C)=CC=C3O2)=O)=C1)O
Peso molecular (g/mol) 298.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.29
Porcentaje de pureza 99.73%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism