Learn More
Amitrol 15N 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amitrole(1-15N) |
| CAS | 367498-28-0 |
| Disolvente o matriz | Acetonitrile |
| Fórmula molecular | C2 H4 15N N3 |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | 1H-1,2,4-Triazol-3-amine-1-15N (9CI), Amitrole 15N |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H4N4/c3-2-4-1-5-6-2/h1H,(H3,3,4,5,6)/i5+1 |
| SMILES | Nc1nc[15nH]n1 |
| Nombre IUPAC | (1^{15}N)1H-1,2,4-triazol-3-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 85.07 |
| Mostrar más |