Learn More
Amitrole-13C2,15N2, TRC
Código de producto. 30011533
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011533 10 mg 10 miligramos
30009582 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011533 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA63338210MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346603-92-6
Fórmula molecular 13C2H4N215N2
Peso molecular (g/mol) 88.05
Nombre IUPAC (3,5-13C2,1,2-15N2)1H-1,2,4-triazol-5-amina
SMILES N[13c]1n[13cH][15n][15nH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amitrole-13C2,15N2
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4N4/c3-2-4-1-5-6-2/h1H,(H3,3,4,5,6)/i1+1,2+1,5+1,6+1
Porcentaje de pureza >95%