Learn More
Amitrole-13C2,15N2, TRC
Código de producto. 30009582
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009582 1 mg 1 miligramo
30011533 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009582 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6333821MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346603-92-6
Fórmula molecular 13C2H4N215N2
Peso molecular (g/mol) 88.05
Nombre IUPAC (3,5-13C2,1,2-15N2)1H-1,2,4-triazol-5-amina
SMILES N[13c]1n[13cH][15n][15nH]1
Specifica
Nombre del producto químico o material Amitrole-13C2,15N2
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4N4/c3-2-4-1-5-6-2/h1H,(H3,3,4,5,6)/i1+1,2+1,5+1,6+1
Porcentaje de pureza >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.