Learn More
Amitriptilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amitriptyline |
| CAS | 50-48-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C20 H23 N |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-, 5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene-δ5,γ-propylamine, 10,11-dihydro-N,N-dimethyl- (6CI,8CI), 3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-1-propanamine, 5-(3-Dimethylaminopropylidene)-5H-dibenzo[a,d]-10,11-dihydrocycloheptene, 5-(3'-Dimethylaminopropylidene)-dibenzo-[a,d][1,4]-cycloheptadiene, 5-(γ-Dimethylaminopropylidene)-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene, 5-(γ-Dimethylaminopropylidene)-5H-dibenzo(a,d)(1,4)cycloheptadiene, Adepress, Amitriprolidine, Amitriptylin, Amitriptyline, Damilen, Damitriptyline, Flavyl, MK 230, N 750, Proheptadiene, Seroten, Triptanol, Triptisol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H23N/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-12H,7,13-15H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)CCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 3-(5,6-dihidrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-ilideno)-N,N-dimetilpropan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 277.4033 |
| Mostrar más |