Learn More
Amitriptilina N-óxido, TRC
Código de producto. 30009741
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30009741 10 mg 10 miligramos
30004155 100 mg 100 miligramos
30003947 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009741 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA63335510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4317-14-0
Fórmula molecular C20 H23 N O
Peso molecular (g/mol) 293.4
Sinónimo 3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-1-propanamine N-Oxide, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene-δ5,γ-propylamine N-Oxide, Amitriptyline Oxide, Amitriptylinoxide, Equilibrin
Nombre IUPAC 3-(5,6-dihidrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]anello-11-ilideno)-N,N-dimetilpropano-1-óxido de amina
SMILES C[N+](C)([O-])CCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amitriptyline N-Oxide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H23NO/c1-21(2,22)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-12H,7,13-15H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.178