Learn More
Clorhidrato de N-óxido de amitriptilina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de N-óxido de amitriptilina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amitriptyline N-Oxide Hydrochloride |
| CAS | 4290-60-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Amitriptyline N-Oxide Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H23 N O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Nortriptyline Hydrochloride Imp. J (EP), Nortriptyline Imp. J (EP), [3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)propyl]-dimethylamine Oxide Hydrochloride, Amitriptyline N-Oxide Hydrochloride, Nortriptyline Hydrochloride Imp. J (EP) as Hydrochloride, Nortriptyline Hydrochloride Impurity J as Hydrochloride, Nortriptyline Impurity J as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H23NO.ClH/c1-21(2,22)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-12H,7,13-15H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.C[N+](C)([O-])CCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | Óxido de 3-(5,6-dihidrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-ilideno)-N,N-dimetilpropan-1-amina; clorhidrato |
| Mostrar más |