missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Amitriptyline Monoclonal Antibody (AM10-106.9)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11543423
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11543423 500 μg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11543423 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA110812

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MA1-10812 detects Amitriptyline. MA1-10812 has been successfully used in ELISA applications. The MA1-10812 immunogen is Amitriptyline, conjugated to KLH.

Amitriptyline is a Tricyclic Antidepressant that inhibits the re-uptake of norepinephrine and serotonin by the presynaptic neuronal membrane in the central nervous system (CNS), thereby increasing the synaptic concentration of norepinephrine and serotonin. Due to constant stimulation to these receptors, amitriptyline may produce a downregulation of adrenergic and serotonin receptors, which may contribute to the antidepressant activity. [National Center for Biotechnology Information. PubChem Compound Database; CID=2160].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Amitriptyline
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon AM10-106.9
Concentración ~1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
Alias de gen C20H23N; Elatrol; Elavil; Endep; Laroxyl; Trepiline; Tryptanol; Tryptizol
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Amitriptyline, conjugated to KLH.
Método de purificación Protein G
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Chemical
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Molécula diana Chemical
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.