Learn More
Clorhidrato de amitriptilina, TRC
Código de producto. 30132896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132896 10 g 10 g
30136257 1 g 1 g
18042910 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132896 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA63335010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 549-18-8
Fórmula molecular C20 H23 N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 313.86
Nombre IUPAC 3-(5,6-dihidrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]anulen-11-ilideno)-N,N-dimetilpropano-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.CN(C)CCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amitriptyline Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Sinónimo Amitriptyline Hydrochloride, Nortriptyline Hydrochloride Imp. F (EP) as Hydrochloride, 1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), 1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (9CI), 5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene-δ5,γ-propylamine, 10,11-dihydro-N,N-dimethyl-, hydrochloride (6CI,8CI), 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-δ5,γ-propylamine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropylidene)dibenzo[a,d][1,4]cycloheptadiene hydrochloride, ADT, Adepril, Amicen, Amil 25, Amilent, Amilit, Amineurin, Amiplin, Amiprin, Amitid, Amitril, Amitrip, Amitriptyline chloride, Amyline, Amyzol, Anapsique, Apo-Amitriptyline, Damilen hydrochloride, Deprex, Domical, Elatrol, Elatrolet, Elavil, Enafon, Endep, Etravil, Euplit, Lantron, Laroxyl, Larozyl, Lentizol, Miketorin, NIH 10794, Noriline, Novoprotect, Pinsanu, Pinsaun, Redomex, Ro 4-1575, Saroten, Saroten Retard, Sarotena, Sarotex, Sylvemid, Syneudon, Teperin, Trepiline, Tridep, Tripta, Triptizol, Trynol, Tryptal, Tryptanol, Tryptine, Tryptizol, Trytomer, Uxen, Vanatrip
Fórmula InChI InChI=1S/C20H23N.ClH/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-12H,7,13-15H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.1597
Porcentaje de pureza >95%