Learn More
Amitriptyline hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16450978
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16450978 5 g 5 g
16432219 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16450978 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0527A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Amitriptyline hydrochloride is an inhibitor of serotonin reuptake transporter (SERT) and noradrenaline reuptake transporter (NET), with Kis of 3.45 nM and 13.3 nM for human SERT and NET, respectively.
Amitriptyline hydrochloride also weakly binds to dopamine reuptake transporter (DAT) with a Ki of 2.58 μM. Amitriptyline hydrochloride also inhibits adrenergic, muscarinic, histamine and 5-HT receptors. Amitriptyline hydrochloride is a TrkA and TrkB receptors agonist with potent neurotrophic activity. Amitriptyline hydrochloride has antidepressant activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amitriptyline hydrochloride
Forma física Solid
CAS 549-18-8
Color Blanco
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H24ClN
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (318.61 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (159.31 mM)
SMILES CN(C)CC/C=C1C2=CC=CC=C2CCC3=C\1C=CC=C3.Cl
Peso molecular (g/mol) 313.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.86
Porcentaje de pureza 99.56%