Learn More
Clorhidrato de amitriptilina, LoGiCal
Código de producto. 30464054
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30464054 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30464054 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0062.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amitriptyline Hydrochloride
CAS 549-18-8
Nombres de analitos o componentes Amitriptyline Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C20 H23 N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Amitriptyline Hydrochloride, Nortriptyline Hydrochloride Imp. F (EP) as Hydrochloride, 1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), 1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (9CI), 5-(3-Dimethylaminopropylidene)dibenzo[a,d][1,4]cycloheptadiene hydrochloride, ADT, Adepril, Amicen, Amil 25, Amilent, Amilit, Amineurin, Amiplin, Amiprin, Amitid, Amitril, Amitrip, Amitriptyline chloride, Amyline, Amyzol, Anapsique, Apo-Amitriptyline, Damilen hydrochloride, Deprex, Domical, Elatrol, Elatrolet, Elavil, Enafon, Endep, Etravil, Euplit, Lantron, Laroxyl, Larozyl, Lentizol, Miketorin, NIH 10794, Noriline, Novoprotect, Pinsanu, Pinsaun, Redomex, Ro 4-1575, Saroten, Saroten Retard, Sarotena, Sarotex, Sylvemid, Syneudon, Teperin, Trepiline, Tridep, Tripta, Triptizol, Trynol, Tryptal, Tryptanol, Tryptine, Tryptizol, Trytomer, Uxen, Vanatrip, 5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine, 10,11-dihydro-N,N-dimethyl-, hydrochloride (6CI,8CI), 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, Nortriptyline Hydrochloride Impurity F as Hydrochloride, Nortriptyline Impurity F as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C20H23N.ClH/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-12H,7,13-15H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.CN(C)CCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
Nombre IUPAC 3-(5,6-dihidrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-ilideno)-N,N-dimetilpropan-1-amina;clorhidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 313.86
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 313,1597 g/mol