Learn More
Amitriptilina HCl, Lipomed
Código de producto. 30462332
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462332 100 mg 100 miligramos
30462309 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30462332 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMAMI754HC100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Amitriptilina HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amitriptyline Hydrochloride
CAS 549-18-8
Nombres de analitos o componentes Amitriptyline Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C20 H23 N . Cl H
Sinónimo Amitriptyline Hydrochloride, Nortriptyline Hydrochloride Imp. F (EP) as Hydrochloride, 1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5 H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), 1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5 H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (9 CI), 5-(3-Dimethylaminopropylidene)dibenzo[a,d][1,4 ]cycloheptadiene hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CN(C)CCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
Nombre IUPAC 3-(5,6-dihidrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7 ]annulen-11-ilideno)-N,N-dimetilpropan-1-amina;clorhidrato
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 313.86
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 313,1597 g/mol