Learn More
Amitriptilina EP Impureza G (nortriptilina EP Impureza I), Mikromol™
Código de producto. 30051443
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051443 100 mg 100 miligramos
30050446 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051443 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0062.14
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Amitriptilina EP Impureza G (nortriptilina EP Impureza I)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]-annulen-5-ol (Dibenzosuberol)
CAS 1210-34-0
Nombres de analitos o componentes 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]-annulen-5-ol (Dibenzosuberol)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H14 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ol (Dibenzosuberol), Amitriptyline Hydrochloride Imp. G (EP), Amitriptyline Imp. G (EP), 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ol, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol, 5-Hydroxy-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene, Dibenzosuberol, NSC 86157, Amitriptyline Hydrochloride Impurity G, Nortriptyline Hydrochloride Impurity I, Amitriptyline Impurity G, Nortriptyline Impurity I
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2
SMILES OC1c2ccccc2CCc3ccccc13
Nombre IUPAC 6,11-dihidro-5H-dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]anulen-11-ol
Peso molecular (g/mol) 210.27
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.1045 g/mol