Learn More
Amitriptilina EP Impureza D (Amitriptilina USP compuesto relacionado B), Mikromol™
Código de producto. 30051525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051525 25 mg 25 miligramos
17951826 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051525 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0062.030025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Amitriptilina EP Impureza D (Amitriptilina USP Compuesto relacionado B)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ol
CAS 1159-03-1
Nombres de analitos o componentes 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C20 H25 N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Amitriptyline Hydrochloride Imp. D (EP), Amitriptyline Imp. D (EP), Nortriptyline Hydrochloride Imp. D (EP), Nortriptyline Imp. D (EP), Amitriptyline USP Related Compound B, Amitriptyline USP RC B, 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ol, Amitriptyline Related Compound B, Amitriptyline Hydrochloride Impurity D, Nortriptyline Hydrochloride Impurity D, Amitriptyline Impurity D, Nortriptyline Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25NO/c1-21(2)15-7-14-20(22)18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-11,22H,7,12-15H2,1-2H3
SMILES CN(C)CCCC1(O)c2ccccc2CCc3ccccc13
Nombre IUPAC 11-[3-(dimetilamino)propil]-5,6-dihidrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-ol
Peso molecular (g/mol) 295.42
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 295,1936 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.