Learn More
Clorhidrato de amitriptilina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amitriptyline-D3 Hydrochloride |
| CAS | 342611-00-1 |
| Fórmula molecular | C20 2H3 H20 N . Cl H |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N-methyl-N-(methyl-d3)-, hydrochloride (9CI), Amitriptyline-D3 Hydrochloride, Amitriptyline-D3 hydrochloride (N-methyl D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H23N.ClH/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-12H,7,13-15H2,1-2H3;1H/i1D3; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])N(C)CCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 3-(5,6-dihidrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-ilideno)-N-metil-N-(trideuteriometil)propan-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 316.88 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 316.1786 |