Learn More
Amitifadine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16443527
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16443527 50 mg 50 miligramos
16417508 10 mg 10 miligramos
16429987 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16443527 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18332A
MedChemExpress Amitifadine hydrochloride is a serotonin-norepinephrine-dopamine reuptake inhibitor (SNDRI), with IC50s of 12, 23, 96 nM for serotonin, norepinephrine and dopamine in HEK 293 cells , respectively.
Amitifadine hydrochloride is a serotonin-norepinephrine-dopamine reuptake inhibitor (SNDRI), with IC50s of 12, 23, 96 nM for serotonin, norepinephrine and dopamine in HEK 293 cells , respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amitifadine hydrochloride
CAS 410074-74-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H12Cl3N
Cantidad 50 mg
Sinónimo DOV-21947 hydrochloride EB-1010 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (377.96 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (188.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC(C=C1[C@]2(CNC3)[C@@H]3C2)=C(C=C1)Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 264.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.58
Porcentaje de pureza 99.86%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation