Learn More
Amisulpride, TRC
Código de producto. 17924165
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17924165 50 mg 50 miligramos
17993815 10 mg 10 miligramos
17971195 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17924165 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA63325050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71675-85-9
Fórmula molecular C17 H27 N3 O4 S
Peso molecular (g/mol) 369.48
Sinónimo Amisulpride, 4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methyl]-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxybenzamide
Nombre IUPAC 4-amino-N-[(1-etilpirrolidin-2-il)metilo]-5-etilsulfonil-2-metoxibenzamida
SMILES CCN1CCCC1CNC(=O)c2cc(c(N)cc2OC)S(=O)(=O)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amisulpride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H27N3O4S/c1-4-20-8-6-7-12(20)11-19-17(21)13-9-16(25(22,23)5-2)14(18)10-15(13)24-3/h9-10,12H,4-8,11,18H2,1-3H3,(H,19,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.1722
Porcentaje de pureza >95%