Learn More
Amisulprida N-óxido, TRC
Código de producto. 30138744
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138744 25 mg 25 miligramos
30010845 10 mg 10 miligramos
30004511 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138744 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA63326525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 71676-01-2
Fórmula molecular C17 H27 N3 O5 S
Peso molecular (g/mol) 385.48
Sinónimo Benzamide, 4-amino-N-[(1-ethyl-1-oxido-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxy-, Benzamide, 4-amino-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxy-, N-oxide, Amisulpride Imp. F (EP)
Nombre IUPAC 4-amino-N-[(1-etil-1-oxidopirrolidina-1-ium-2-il)metil]-5-etilsulfonil-2-metoxibenzamida
SMILES CC[N+]1([O-])CCCC1CNC(=O)c2cc(c(N)cc2OC)S(=O)(=O)CC
Specifications
Nombre del producto químico o material Amisulpride N-Oxide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H27N3O5S/c1-4-20(22)8-6-7-12(20)11-19-17(21)13-9-16(26(23,24)5-2)14(18)10-15(13)25-3/h9-10,12H,4-8,11,18H2,1-3H3,(H,19,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.1671